Learn More
Fisherbrand™ Couvercle de bécher en PTFE
Se place sur le dessus du bécher pour éviter toute contamination. Le couvercle de bécher en PTFE est disponible en plusieurs tailles.
21.25€ - 46.50€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16266511
|
Fisherbrand™
013.020 |
20mm | Récipients avec ouverture de 13 mm de diamètre |
27.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16276511
|
Fisherbrand™
013.030 |
30 mm | Récipients avec ouverture de 24 mm de diamètre |
32.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16286511
|
Fisherbrand™
013.040 |
40mm | Récipients avec ouverture de 32 mm de diamètre |
41.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16296511
|
Fisherbrand™
013.050 |
50mm | Récipients avec ouverture de 43 mm de diamètre |
46.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16206521
|
Fisherbrand™
013.065 |
65 mm | Récipients avec ouverture de 54 mm de diamètre |
24.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16216521
|
Fisherbrand™
013.075 |
75 mm | Récipients avec ouverture de 59 mm de diamètre |
30.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16226521
|
Fisherbrand™
013.080 |
80 mm | Récipients avec ouverture de 66 mm de diamètre |
32.50€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16236521
|
Fisherbrand™
013.100 |
100 mm | Récipients avec ouverture de 80 mm de diamètre |
39.94€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10676921
|
Fisherbrand™
013.125 |
125mm | Récipients avec ouverture de 90 ou 100 mm de diamètre |
22.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10024680
|
Fisherbrand™
013.150 |
150 mm | Récipients avec ouverture de 120 mm de diamètre |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10384553
|
Fisherbrand™
013.200 |
200mm | Récipients avec ouverture de 170 mm de diamètre |
38.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inerte, résistant aux produits chimiques
- Finition interne lisse
- Résistance thermique exceptionnelle : peut être utilisée jusqu’à -200°C et jusqu’à 280°C
- Moulage isostatique à partir de PTFE pur
Spécification
PTFE | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Couvercle de bécher en PTFE