Learn More
Fisherbrand™ Couvercle de bécher en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20mm
30 mm
40mm
50mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125mm
150 mm
200mm
À utiliser avec (équipement):
Récipients avec ouverture de 120 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 13 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 170 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 24 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 32 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 43 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 54 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 59 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 66 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 80 mm de diamètre
Récipients avec ouverture de 90 ou 100 mm de diamètre
Description
- Inerte, résistant aux produits chimiques
- Finition interne lisse
- Résistance thermique exceptionnelle : peut être utilisée jusqu’à -200°C et jusqu’à 280°C
- Moulage isostatique à partir de PTFE pur
Spécification
Spécification
Description | Plage de températures :-200 à +280°C |
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (équipement) | Récipients avec ouverture de 170 mm de diamètre |
Hauteur (métrique) | 2,5mm |
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité |