Learn More
PSMB11 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène PSMB11
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16836615
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55143-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16826615
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55143-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The antibody is specific to PSMB11.
Proteasomes generate peptides that are presented by major histocompatibility complex. Three additional subunits, beta-1i, beta-2i, and beta-5i, are induced by gamma-interferon and are preferentially incorporated into proteasomes to make immunoproteasomes. PSMB11, or beta-5t, is a catalytic subunit expressed exclusively in cortical thymic epithelial cells.
Spécification
Spécification
PSMB11
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
A5LHX3, Q8BG41
122706, 73902
Peptide
Primary
-20°C
PSMB11
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
beta5t, Proteasome subunit beta 5t, PSMB11
Psmb11
IgG
Antigen Affinity Chromatography