missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRPF19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PRPF19 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16854574
|
Proteintech
15414-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16844574
|
Proteintech
15414-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PSO4 is the human homolog of yeast Pso4, a gene essential for cell survival and DNA repair.Spécification
PRPF19 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q99KP6, Q9JMJ4, Q9UMS4 | |
246216, 27339, 28000 | |
PRPF19 Fusion Protein Ag7700 | |
Primary | |
-20°C | |
PRPF19 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hPSO4, Nuclear matrix protein 200, Pre mRNA processing factor 19, PRP19, PRP19/PSO4 homolog, PRPF19, PSO4, Senescence evasion factor, SNEV, UBOX4 | |
PRPF19 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |