Learn More
Macherey-Nagel™ Kit Protino™ Ni-TED 150
Pour la purification des protéines marquées à a polyhistidine
52.00€ - 200.00€
Spécification
Volume du lit | 80 μl |
---|---|
Capacité de liaison | 400mu; g |
Contenus des kits | Colonnes conditionnées Protino Ni-TED 150, tampons |
Matrice | Silice macroporeuse |
Contenu et stockage | Température ambiante |
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10316642
|
Macherey-Nagel™
745100.10 |
10 préparations |
52.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10707784
|
Macherey-Nagel™
745100.50 |
50 préparations |
200.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Protino™ NI-TED, l'alternative parfaite pour la purification de protéines His-tag- Groupe chélateur TED, un site de liaison protéique
- Grande stabilité face aux agents réducteurs/chélateurs
- Faible lixiviation des métaux
- Grande pureté protéique
- Spécificité de liaison élevée, diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes par rapport à d’autres matrices IMAC courantes
- Résine sèche, stockage à température ambiante
Colonnes conditionnées Protino™ NI-TED - Colonnes pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-TED
- Tampons inclus
Résine Protino™ NI-TED - Matrice sèche en vrac
- La matrice de silice à support rigide, compatible haute pression et haut débit, ne rétrécit pas – flexibilité maximale
- Procédure de traitement par lots, chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, applications FPLC™
- Colonnes vides Protino™ disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
- Plaques réceptrices vides à 96 puits disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
Spécification
80 μl | |
Colonnes conditionnées Protino Ni-TED 150, tampons | |
Température ambiante | |
Purification des protéines marquées à la polyhistidine | |
TED (tris-carboxyméthyl éthylène diamine) |
400mu; g | |
Silice macroporeuse | |
1 kit | |
Kit Protino Ni-TED 150 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Protino Ni-TED 150 packed columns (10)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: imidazole, monosodium phosphate