Learn More
Macherey-Nagel™ Kit Protino™ Ni-TED 150
Pour la purification des protéines marquées à a polyhistidine
Marque:  Macherey-Nagel™ 745100.50
Code produit. 10707784
  • 200.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Protino™ NI-TED, l'alternative parfaite pour la purification de protéines His-tag
  • Groupe chélateur TED, un site de liaison protéique
  • Grande stabilité face aux agents réducteurs/chélateurs
  • Faible lixiviation des métaux
  • Grande pureté protéique
  • Spécificité de liaison élevée, diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes par rapport à d’autres matrices IMAC courantes
  • Résine sèche, stockage à température ambiante
    Colonnes conditionnées Protino™ NI-TED
  • Colonnes pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-TED
  • Tampons inclus
    Résine Protino™ NI-TED
  • Matrice sèche en vrac
  • La matrice de silice à support rigide, compatible haute pression et haut débit, ne rétrécit pas – flexibilité maximale
  • Procédure de traitement par lots, chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, applications FPLC™
  • Colonnes vides Protino™ disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
  • Plaques réceptrices vides à 96 puits disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
Pour la purification des protéines marquées à la polyhistidine, la liaison par lots, la chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, les applications MPLC/FPLC™.
Spécification
Spécification
80 μl
Colonnes conditionnées Protino Ni-TED 150, tampons
Température ambiante
Purification des protéines marquées à la polyhistidine
TED (tris-carboxyméthyl éthylène diamine)
400mu; g
Silice macroporeuse
1 kit
Kit Protino Ni-TED 150
50 préparations
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Protino Ni-TED 150 packed columns (50)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: imidazole, monosodium phosphate