Learn More
Macherey-Nagel™ Agarose Protino™ Ni-NTA
28.10€ - 1030.00€
Spécification
Capacité de liaison | Up to 50 Settled Agarosemg/mL |
---|---|
Propriété de liaison | Batch |
Matrice | 6 % Beaded Agarose (Cross-Linked), Precharged With Ni2+ |
Contenu et stockage | 4°C à 8°C |
Quantité | 100 ml |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12909934
|
Macherey-Nagel™
745400.1 |
1 ml |
28.10€
1mL |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12718702
|
Macherey-Nagel™
745400.100 |
100 ml |
1030.00€
100mL |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Up to 50 Settled Agarosemg/mL | |
6 % Beaded Agarose (Cross-Linked), Precharged With Ni2+ | |
100 ml | |
NTA (nitrilotriacetic acid) |
Batch | |
4°C à 8°C | |
Agarose Protino Ni-NTA |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in