Learn More
Macherey-Nagel™ Agarose Protino™ Ni-NTA
Marque: Macherey-Nagel™ 745400.100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Jusqu’à 50 mg/ml d’agarose stabilisée | |
Série | |
4°C à 8°C | |
Agarose Protino Ni-NTA |
100 ml | |
6 % d’agarose perlée (réticulée), préchargé avec du Ni2plus; | |
100 ml | |
NTA (acide nitrilotriacétique) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), resin suspension with Ni in