Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Raccords ProteCol™ PEEK
Précision conçue pour la LC capillaire. ™Les raccords Trajan Scientific et Medical ProteCol PEEK assurent une polyvalence complète pour le raccordement de tubes capillaires.
122.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15209213
|
Trajan Scientific and Medical™
212009 |
Taille : 1,59 mm à 1,59 mm |
122.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15219213
|
Trajan Scientific and Medical™
212011 |
Taille : 1,59 mm à 0,36 mm |
122.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13595410
|
Trajan Scientific and Medical™
212010 |
Taille : 1,59 mm à 0,79 mm |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15209223
|
Trajan Scientific and Medical™
222011 |
Taille : 0,36 mm à 0,36 mm |
122.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Connecteurs sans fuite
- Pièces de rechange telles que les écrous et les ferrules
Spécification
Raccords ProteCol PEEK de 1/16 po à 1/16 po |