Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Raccords ProteCol™ PEEK
Précision conçue pour la LC capillaire. ™Les raccords Trajan Scientific et Medical ProteCol PEEK assurent une polyvalence complète pour le raccordement de tubes capillaires.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 212011
Code produit. 15219213
  • 131.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Connecteurs sans fuite
  • Pièces de rechange telles que les écrous et les ferrules
Spécification
Spécification
Raccords PEEK ProteCol 1/16 po à 0,36 mm
Taille : 1,59 mm à 0,36 mm