Learn More
Chlorure de propionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.50€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.522 |
Numéro MDL | MFCD00000745 |
Clé InChI | RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride |
CID PubChem | 62324 |
Nom IUPAC | chlorure de propionyle |
SMILES | CCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10940.22 |
100 g |
30.50€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11424353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10940.36 |
500 g |
51.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10940.0E |
2500 g |
173.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Propionyl chloride is used as an intermediate in the production of agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It acts as a crop protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de propionyle est utilisé comme intermédiaire dans la production de produits agrochimiques et pharmaceutiques. Il sert d’intermédiaire pour les colorants, les auxiliaires textiles et les composés de peroxyde. Il agit comme un agent de protection des cultures.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les alcools, les agents oxydants, les bases fortes et l’eau.
Identifiants chimiques
79-03-8 | |
92.522 | |
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N | |
62324 | |
CCC(=O)Cl |
C3H5ClO | |
MFCD00000745 | |
propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride | |
chlorure de propionyle |
Spécification
Propionyl chloride | |
-94°C | |
77°C to 79°C | |
Unpleasant | |
CH3CH2COCl | |
MFCD00000745 | |
385632 | |
14,7828 | |
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de propionyle | |
62324 | |
98% |
79-03-8 | |
1.061 | |
11°C (51°F) | |
C3H5ClO | |
1.404 | |
UN1815 | |
Moisture sensitive | |
propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride | |
CCC(=O)Cl | |
92.522 | |
92.53 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE PROPIONYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-170-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UC3926000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only