Learn More
Chlorure de propionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434353
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Propionyl chloride is used as an intermediate in the production of agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It acts as a crop protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de propionyle est utilisé comme intermédiaire dans la production de produits agrochimiques et pharmaceutiques. Il sert d’intermédiaire pour les colorants, les auxiliaires textiles et les composés de peroxyde. Il agit comme un agent de protection des cultures.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les alcools, les agents oxydants, les bases fortes et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-03-8
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.522
Numéro MDL MFCD00000745
Clé InChI RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
CID PubChem 62324
Nom IUPAC chlorure de propionyle
SMILES CCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionyl chloride
Point de fusion -94°C
Densité 1.061
Point d’ébullition 77°C to 79°C
Point d’éclair 11°C (51°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3CH2COCl
Indice de réfraction 1.404
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1815
Beilstein 385632
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7828
Poids de la formule 92.53
Pourcentage de pureté 98%