Learn More
Propionic acid, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
≥ 99,5%
25.66€ - 39.96€
Identifiants chimiques
CAS | 79-09-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.079 |
Numéro MDL | MFCD00002756 |
Clé InChI | XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin |
CID PubChem | 1032 |
ChEBI | CHEBI:30768 |
Nom IUPAC | propanoic acid |
SMILES | CCC(=O)O |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
79-09-4 | |
74.079 | |
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N | |
1032 | |
propanoic acid |
C3H6O2 | |
MFCD00002756 | |
propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin | |
CHEBI:30768 | |
CCC(=O)O |
Spécification
Propionic acid | |
-21°C | |
141°C (1013 hPa) | |
955°F | |
C3H6O2 | |
MFCD00002756 | |
506071 | |
Completely miscible in water | |
CCC(=O)O | |
74.079 | |
2.55 (vs air) | |
74.08g/mol | |
≥99.5% |
79-09-4 | |
0.993g/mL at 25°C | |
54°C (129.2°F) | |
Unpleasant | |
CH3CH2COOH | |
UN3463 | |
propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin | |
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N | |
propanoic acid | |
1032 | |
CHEBI:30768 | |
2.4mmHg (20°C) | |
Liquid |
Sécurité et traitement
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - Propionic acid
missing translation for 'rtecsNumber' : 201-176-3
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Propionic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.