missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionic acid, ≥99.5%, Honeywell Fluka™

Code produit. 15658000
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

≥ 99,5%

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 79-09-4
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00002756
Clé InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
CID PubChem 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nom IUPAC propanoic acid
SMILES CCC(=O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau Propionic acid
Point de fusion -21°C
Densité 0.993g/mL at 25°C
Point d’ébullition 141°C (1013 hPa)
Point d’éclair 54°C (129.2°F)
Température d’allumage 955°F
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2COOH
Quantité 1 L
Numéro UN UN3463
Beilstein 506071
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Densité de vapeur 2.55 (vs air)
Poids de la formule 74.08g/mol
Tension de vapeur 2.4mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'