Learn More
Propionaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.37€ - 162.81€
Identifiants chimiques
CAS | 123-38-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00007020 |
Clé InChI | NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique |
CID PubChem | 527 |
ChEBI | CHEBI:17153 |
Nom IUPAC | propanal |
SMILES | CCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16146.AP |
500 mL |
33.37€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16146.AU |
1000 mL |
48.74€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16146.0J |
5000 mL |
162.81€
5000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes applications du propionaldéhyde comprennent, comme intermédiaire, dans les produits pharmaceutiques, les parfums, les plastiques et les polyols ou alcools polyhydriques. Il est également utilisé comme précurseur du triméthyloléthane (CH3C(CH2OH)3) dans une réaction de condensation avec le formaldéhyde ; ce triol est un intermédiaire important dans la production de résines alkydes. D’autres applications incluent la réduction pour donner du propanol et l’oxydation pour donner de l’acide propionique. Également utilisé dans la purification des protéines pégylées.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
123-38-6 | |
58.08 | |
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N | |
527 | |
propanal |
C3H6O | |
MFCD00007020 | |
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique | |
CHEBI:17153 | |
CCC=O |
Spécification
Propionaldehyde | |
-81°C | |
47°C to 49°C | |
Pungent | |
1.362 | |
UN1275 | |
Air sensitive | |
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique | |
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N | |
propanal | |
527 | |
58.08 |
123-38-6 | |
0.81 | |
−40°C (−40°F) | |
C3H6O | |
MFCD00007020 | |
506010 | |
14,7823 | |
Fully miscible in water. | |
CCC=O | |
58.08 | |
CHEBI:17153 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PROPIONALDÉHYDE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-623-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UE0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C