Learn More
Propionaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Les applications du propionaldéhyde comprennent, comme intermédiaire, dans les produits pharmaceutiques, les parfums, les plastiques et les polyols ou alcools polyhydriques. Il est également utilisé comme précurseur du triméthyloléthane (CH3C(CH2OH)3) dans une réaction de condensation avec le formaldéhyde ; ce triol est un intermédiaire important dans la production de résines alkydes. D’autres applications incluent la réduction pour donner du propanol et l’oxydation pour donner de l’acide propionique. Également utilisé dans la purification des protéines pégylées.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Propionaldehyde |
Point de fusion | -81°C |
Densité | 0.81 |
Point d’ébullition | 47°C to 49°C |
Point d’éclair | −40°C (−40°F) |
Odeur | Pungent |
Indice de réfraction | 1.362 |
Quantité | 1000 mL |
Numéro UN | UN1275 |
Beilstein | 506010 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Propionaldehyde
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Propionaldehyde