Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve
Les poids à ligne d’épreuve sont des standards de travail de haute qualité pour une utilisation quotidienne, fabriqués en matériaux de haute qualité.
280.00€ - 315.00€
Spécification
Type de produit | Kit de poids à ligne d’épreuve |
---|---|
Classification | OIML Classe M1 |
Matériau | Aluminium |
Matériau du coffret | Plastique |
Densité | 2 650 kg/m³ |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15499213
|
Sartorius™
YCS01-525-AC-00 |
1 à 200 g |
315.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650655
|
Sartorius™
YCS01-515-AC-00 |
1 à 100 g |
280.00€
1 kit |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fournis avec des gants, des pinces et une brosse dans un boîtier en plastique de haute qualité
- Fournis sous forme de poids foliaires
- Fabriqués en aluminium qui présente une densité de 2 650 kg/cm³
- Sans certificat d’étalonnage DAkkS
- OIML classe M1
Spécification
Kit de poids à ligne d’épreuve | |
Aluminium | |
2 650 kg/m³ |
OIML Classe M1 | |
Plastique | |
Gants, pinces, brosse |