Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve
Les poids à ligne d’épreuve sont des standards de travail de haute qualité pour une utilisation quotidienne, fabriqués en matériaux de haute qualité.
Marque: Sartorius™ YCS01-515-AC-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non magnétisable
- Fournis avec des gants, des pinces et une brosse dans un boîtier en plastique de haute qualité
- Fournis sous forme de poids foliaires
- Fabriqués en aluminium qui présente une densité de 2 650 kg/cm³
- Sans certificat d’étalonnage DAkkS
- OIML classe M1
Spécification
Kit de poids à ligne d’épreuve | |
Aluminium | |
1 à 100 g | |
Gants, pinces, brosse |
OIML Classe M1 | |
Plastique | |
2 650 kg/m³ |