Learn More
Ansell™ Gants bleus en latex de caoutchouc naturel série 87-305 proFood™
Composés à 100 % de latex pur. Doublure chlorée pour minimiser le risque d’allergies
33.25€ - 33.55€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc naturel |
---|---|
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Type de produit | Gants |
Modèle | 87-305 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12647021
|
Ansell™
87305070 |
7 |
33.25€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12657021
|
Ansell™
87305080 |
8 |
33.55€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12667021
|
Ansell™
87305090 |
9 |
33.55€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12677021
|
Ansell™
87305100 |
10 |
33.55€
12 paires |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 100 % latex pur
Applications :
- Transformation de la volaille
- Transformation du bœuf et du porc
- Transformation du poisson
- Traitement des fruits et légumes
Spécification
Latex de caoutchouc naturel | |
Latex de caoutchouc naturel | |
87-305 | |
Bleu | |
Non floqué | |
Résistance aux liquides et résistance mécanique |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants | |
0,4 mm | |
Dentelé | |
144 paires | |
87-305 |