Learn More
Ansell™ Gants bleus en latex de caoutchouc naturel série 87-305 proFood™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- 100 % latex pur
Applications :
- Transformation de la volaille
- Transformation du bœuf et du porc
- Transformation du poisson
- Traitement des fruits et légumes
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc naturel |
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
Modèle | 87-305 |
Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
Couleur de manchette de gant | Bleu |
Type de manchette de gant | Dentelé |
Matériau de revêtement | Non floqué |