Learn More
Nitritex™ Gants en latex Sensa XP™
Haute résistance et excellente sensibilité. Les gants en latex Nitritex™ Profile Sensa XP™ sont des gants d’examen non poudrés très longs, qui mesurent 300 mm/12 pouces, offrant une couverture supplémentaire au-delà du poignet. Certifié conforme aux normes médicales et EPI de catégorie I et 3.
8.31€ - 33.25€
Spécification
Certifications/Conformité EN 455, EN 374 ; NQA 1,5
Classification EPI de catégorie III, dispositif médical de classe I
Couleur Naturel
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12705785
Afficher les documents
Nitritex™
PSXP202-M
M N/A N/A N/A
12795775
Afficher les documents
Nitritex™
PSXP201-S
S N/A N/A N/A
12715785
Afficher les documents
Nitritex™
PSXP203-L
L N/A N/A N/A
12725785
Afficher les documents
Nitritex™
PSXP204-XL
XL N/A N/A N/A
Description
Description
  • Le latex de caoutchouc naturel offre une résistance exceptionnelle, tout en offrant une excellente sensibilité
  • Les gants ambidextres longueur mi-bras mesurent 300 mm pour une couverture accrue
  • Manchette ourlée pour faciliter l’enfilage et la stabilité sur le bras
  • Offre une meilleure préhension avec une surface texturée
Spécification
Spécification
EN 455, EN 374 ; NQA 1,5
Naturel
Entièrement texturés
Latex
Non stérile
Distributeur
12 in
EPI de catégorie III, dispositif médical de classe I
Oui
Ambidextres
Sans poudre
À bord roulé
100/paquet
300 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Gants en latex Sensa XP™