Learn More
Nitritex™ Gants en latex Sensa XP™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Le latex de caoutchouc naturel offre une résistance exceptionnelle, tout en offrant une excellente sensibilité
- Les gants ambidextres longueur mi-bras mesurent 300 mm pour une couverture accrue
- Manchette ourlée pour faciliter l’enfilage et la stabilité sur le bras
- Offre une meilleure préhension avec une surface texturée
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 455, EN 374 ; NQA 1,5 |
Classification | EPI de catégorie III, dispositif médical de classe I |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | S |
Stérilité | Non stérile |