Learn More
Nitritex™ Gants Omega Pro-tech XP™ Nitrile
Le gant de laboratoire haute qualité offre une protection et une sensibilité exceptionnelles. Les gants Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile sont des gants de laboratoire extra-longs et non stériles 100 % sans latex, ce qui élimine tout risque de réaction allergique au latex de type 1.
31.35€ - 385.00€
Spécification
Certifications/Conformité EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003
Classification Conception complexe, EPI de catégorie 3 selon les normes européennes
Couleur Violet
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
13455259
Afficher les documents
Nitritex™
OPTXP2103-M
M N/A N/A N/A
15175544
Afficher les documents
Nitritex™
OPTXP2104-L
L
287.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12735875
Afficher les documents
Nitritex™
OPTXP2105-XL
XL N/A N/A N/A
14891292
Afficher les documents
Nitritex™
OPTXP2102-S
S N/A N/A N/A
Description
Description
  • Le matériau en nitrile violet résiste à une large gamme de produits chimiques, d’acides gras et de liquides corporels
  • Ces gants ambidextres mesurent 300 mm (12 po) de long, afin de fournir une protection supplémentaire au niveau de la manchette
  • Forte résistance aux perforations, sans compromis sur la sensibilité et la dextérité
  • Manchette perlée pour faciliter l’enfilage et la stabilité sur le bras
  • La surface texturée offre une meilleure préhension
Spécification
Spécification
EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003
Violet
Partiellement texturé
Oui
Sans poudre
À bord roulé
Produits chimiques, liquides corporels, acides gras
300 mm
Conception complexe, EPI de catégorie 3 selon les normes européennes
Oui
Ambidextres
Nitrile
Non stérile
Distributeur
12 in
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Gants Omega Pro-tech XP™ Nitrile