Learn More
Nitritex™ Gants Omega Pro-tech XP™ Nitrile
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Le matériau en nitrile violet résiste à une large gamme de produits chimiques, d’acides gras et de liquides corporels
- Ces gants ambidextres mesurent 300 mm (12 po) de long, afin de fournir une protection supplémentaire au niveau de la manchette
- Forte résistance aux perforations, sans compromis sur la sensibilité et la dextérité
- Manchette perlée pour faciliter l’enfilage et la stabilité sur le bras
- La surface texturée offre une meilleure préhension
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003 |
Classification | Conception complexe, EPI de catégorie 3 selon les normes européennes |
Couleur | Violet |
Jetable | Oui |
Finition externe | Partiellement texturé |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | M |