Learn More
Cytiva Plateaux de traitement de transferts Processor Plus
Pour le traitement de transferts
228.48€ - 2451.06€
Specifications
Température (impériale) en fonctionnement | 39.2°F to 104°F |
---|---|
Température (métrique) en fonctionnement | 4°C to 40°C |
Includes: For Blot Processing Tray Pack
- One tray support
- Three blot processing mini trays
- Three blot processing standard trays
- One blot lid assembly with valves and tubing
- One blot tray base
- Four reagent bottles and a rack
- Two wast bottle caps
- One spirit level
- One lid support
Product Code | Brand | À utiliser avec (équipement) | Type | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | À utiliser avec (équipement) | Type | Price | Quantity & Availability | ||||
10476724
|
Cytiva
80-6444-23 |
Processor Plus™ System | Blot Processing Tray Pack | ||||||
10350845
|
Cytiva
80-6444-42 |
Processor Plus™ System for Gel Staining and Blot Processing | Blot Processing Mini Tray | ||||||
Description
Mini-plateau de traitement de transferts
- Volume de plateau : 10 à 50 ml par chambre
- Température de fonctionnement : 4° à 40°C
- Plateaux pour quatre mini-transferts (jusqu’à 9 × 9,5 cm) de taille standard
- Pompe péristaltique à grande vitesse pour une livraison et une élimination rapides des réactifs
- Une vanne à 10 ports pour protocoles à plusieurs réactifs et séparation des déchets dangereux
- Un plateau en forme de rhomboïde à bascule régulière et uniforme pour un mélange et un étalement rapides des liquides
- Neuf protocoles préprogrammés et quatre protocoles définis par l’utilisateur pour les protéines et les acides nucléiques
- Saisie et modification de protocole, jusqu’à 30 étapes
- Clé de protocole amovible pour stocker et protéger les protocoles critiques
Specifications
39.2°F to 104°F | |
4°C to 40°C |