Learn More
Cytiva Plateaux de traitement de transferts Processor Plus
Pour le traitement de transferts
Marque: Cytiva 80-6444-23
Includes: Pour le pack de plateaux de traitement de transferts
- Un support de plateau
- Trois mini-plateaux de traitement de transferts
- Trois plateaux standard de traitement de transferts
- Un couvercle de transfert avec vannes et tubulure
- Une base de plateau de transfert
- Quatre flacons de réactifs et un rack
- Deux bouchons de pissette
- Un niveau à bulle
- Un support de couvercle
Description
Mini-plateau de traitement de transferts
- Volume de plateau : 10 à 50 ml par chambre
- Température de fonctionnement : 4° à 40°C
- Plateaux pour quatre mini-transferts (jusqu’à 9 × 9,5 cm) de taille standard
- Pompe péristaltique à grande vitesse pour une livraison et une élimination rapides des réactifs
- Une vanne à 10 ports pour protocoles à plusieurs réactifs et séparation des déchets dangereux
- Un plateau en forme de rhomboïde à bascule régulière et uniforme pour un mélange et un étalement rapides des liquides
- Neuf protocoles préprogrammés et quatre protocoles définis par l’utilisateur pour les protéines et les acides nucléiques
- Saisie et modification de protocole, jusqu’à 30 étapes
- Clé de protocole amovible pour stocker et protéger les protocoles critiques
Spécification
Blot Processing Tray Pack | |
Blot Processing Tray Pack | |
39.2°F to 104°F |
Processor Plus™ System | |
1 Kit | |
4°C to 40°C |