Learn More
Techsit™ Chaise basse de laboratoire Pro-Tech
Chaise basse ergonomique avancée de laboratoire, vinyle antimicrobien.
650.91€ - 784.52€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Autoclavable | Not Autoclavable |
Type de dossier | Ergonomique |
Finition | Vinyl |
Matériau de la monture | Acier |
Code produit | Marque | Couleur | Avec accoudoir | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Avec accoudoir | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16543904
![]() |
Techsit™
TS7001B |
Noir | No |
650.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16553904
![]() |
Techsit™
TS7001B/AA |
Noir | Yes |
784.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16563904
![]() |
Techsit™
TS7001G |
Gris | No |
650.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16573904
![]() |
Techsit™
TS7001G/AA |
Gris | Yes |
784.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaise basse ergonomique en vinyle sur roulettes
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
- Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Oui | |
Ergonomique | |
Acier | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Oui | |
Oui | |
Laboratory Seat |
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
Desk Height | |
5 Year | |
Casters | |
Oui | |
No | |
Oui | |
Vinyl |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Techsit™ Chaise basse de laboratoire Pro-Tech