Learn More
Techsit™ Chaise basse de laboratoire Pro-Tech
Chaise basse ergonomique avancée de laboratoire, vinyle antimicrobien.
Marque: Techsit™ TS7001B/AA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaise basse ergonomique en vinyle sur roulettes
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
- Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Laboratory Seat | |
Yes | |
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
Desk Height | |
5 Year | |
Casters | |
Yes | |
Yes | |
Yes | |
Vinyl |
Black | |
Adjustable | |
Ergonomic | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Yes | |
No | |
Yes |