Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes de lames Premium Plus
Les boîtes de lames Heathrow Scientifictrade; Premium Plus contiennent jusqu’à 100 lames, tandis que le stockage latéral unique peut accueillir un stylo, un dessiccant ou d’autres petits articles
59.05€ - 92.70€
Spécification
Capacité de lame | 100 |
---|---|
Compartiments | 100 |
Contenu et stockage | Horizontal |
Description | Boîte de lames Premium Plus |
Dimensions (L x l x H) | 8,2 x 7,7 x 1,3 in |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15810086
|
Heathrow Scientific™
120576F |
Bleu |
85.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15820086
|
Heathrow Scientific™
120577F |
Orange |
59.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15840086
|
Heathrow Scientific™
120579F |
Rouge |
59.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15850086
|
Heathrow Scientific™
120592F |
Violet |
60.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15860086
|
Heathrow Scientific™
120593F |
Assortiment |
92.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15830086
|
Heathrow Scientific™
120578F |
Vert |
59.05€
5 pièces |
N/A | |||||
Description
ulliLa conception de rails de coulissement garantit un ajustement sécurisé pour placer et retirer facilement les lames/liliLa grille de numérotation d’emplacement centralisée permet une organisation simple des lames avec une visualisation facile des numéros d’emplacement/liliLe verrouillage coulissant permet un stockage sécurisé avec des symboles de verrouillage et de déverrouillage facilement identifiables/liliUne attache rapide de 2 mm peut être utilisée pour un stockage plus sécurisé/liliLa carte d’inventaire est amovible et remplaçable pour écrire facilement sur des surfaces planes/liliLa boîte est dotée d’une conception moderne avec une texture de surface ondulée/liliRevêtement de mousse EVA sur le fondnbsp; pour maintenir les lames en place et les protéger contre les dommages/li/ulSpécification
100 | |
Horizontal | |
8,2 x 7,7 x 1,3 in | |
1,3 in | |
Carte d’inventaire | |
20,7 cm | |
ABS, polypropylène | |
Rectangulaires | |
7,35 in | |
18,67 cm |
100 | |
Boîte de lames Premium Plus | |
Lames de microscope | |
3,2 cm | |
8 po | |
20,32 cm | |
5 Paquets | |
7,7 po | |
19,5 cm | |
Mousse EVA |