Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes de lames Premium Plus
Les boîtes de lames Heathrow Scientifictrade; Premium Plus contiennent jusqu’à 100 lames, tandis que le stockage latéral unique peut accueillir un stylo, un dessiccant ou d’autres petits articles
Marque: Heathrow Scientific™ 120578F
Description
- La conception de rails de coulissement garantit un ajustement sécurisé pour placer et retirer facilement les lames
- La grille de numérotation d’emplacement centralisée permet une organisation simple des lames avec une visualisation facile des numéros d’emplacement
- Le verrouillage coulissant permet un stockage sécurisé avec des symboles de verrouillage et de déverrouillage facilement identifiables
- Une attache rapide de 2 mm peut être utilisée pour un stockage plus sécurisé
- La carte d’inventaire est amovible et remplaçable pour écrire facilement sur des surfaces planes
- La boîte est dotée d’une conception moderne avec une texture de surface ondulée
- Revêtement de mousse EVA sur le fond pour maintenir les lames en place et les protéger contre les dommages
Spécification
Boîte de stockage pour lames | |
Couvercle à charnière | |
100 | |
Boîte de lames Premium Plus | |
8,2 x 7,7 x 1,3 in | |
Lames de microscope | |
3,2 cm | |
8 po | |
20,32 cm | |
5 Paquets | |
7,7 in | |
19,5 cm | |
Mousse EVA |
100 | |
Vert | |
Horizontal | |
100 (lames de 26 x 76 mm) | |
Stockage | |
0,5 in | |
Carte d’inventaire | |
20,7 cm | |
ABS, polypropylène | |
Rectangulaires | |
7,35 in | |
18,67 cm |