Learn More
Tige de praséodyme, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 0,991, Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,22 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
150.75€ - 697.47€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Pr |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.91 |
Numéro MDL | MFCD00011174 |
Clé InChI | PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg |
CID PubChem | 23942 |
ChEBI | CHEBI:49828 |
Nom IUPAC | praséodyme |
SMILES | [Pr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.HF |
10 mm |
150.75€
10mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.DH |
25 mm |
241.20€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.DJ |
50 mm |
418.08€
50mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040295.DM |
100 mm |
697.47€
100mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-10-0 | |
140.91 | |
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N | |
23942 | |
praséodyme |
Pr | |
MFCD00011174 | |
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg | |
CHEBI:49828 | |
[Pr] |
Spécification
Praseodymium | |
Argent | |
99.10% | |
MFCD00011174 | |
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N | |
praséodyme | |
23942 | |
Odorless |
7440-10-0 | |
Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre | |
Pr | |
unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg | |
[Pr] | |
140.91 | |
CHEBI:49828 | |
Silver colored rod |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-120-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante