Learn More
Tige de praséodyme, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 0,991, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353838
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Forme : Env. 0,22 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-10-0
Formule moléculaire Pr
Poids moléculaire (g/mol) 140.91
Numéro MDL MFCD00011174
Clé InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
CID PubChem 23942
ChEBI CHEBI:49828
Nom IUPAC praséodyme
SMILES [Pr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium
Couleur Argent
Forme physique Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre
Quantité 50 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.10%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Aspect Silver colored rod
Densité 6.773g/cm3