Learn More
Perchlorate de praséodyme(III), solution aqueuse 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific™
85.79€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS 13498-07-2
Formule moléculaire Cl3O12Pr
Poids moléculaire (g/mol) 439.246
Numéro MDL MFCD00243288
Clé InChI OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
CID PubChem 13783608
Nom IUPAC Praseodyme(3+) ; triperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11450291
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040569.NC
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11460291
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040569.NE
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13498-07-2
439.246
OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
13783608
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Cl3O12Pr
MFCD00243288
praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
Praseodyme(3+) ; triperchlorate
Spécification
Praseodymium(III) perchlorate
Liquide
MFCD00243288
praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
439.246
439.26
50% w/w aq. soln.
13498-07-2
Cl3O12Pr
UN3211
OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Praseodyme(3+) ; triperchlorate
13783608
Réactif
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-822-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante