Learn More
Perchlorate de praséodyme(III), solution aqueuse 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific™
Code produit. 11460291
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13498-07-2
Formule moléculaire Cl3O12Pr
Poids moléculaire (g/mol) 439.246
Numéro MDL MFCD00243288
Clé InChI OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
CID PubChem 13783608
Nom IUPAC Praseodyme(3+) ; triperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) perchlorate
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Numéro UN UN3211
Poids de la formule 439.26
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.