Learn More
Fluorure de praséodyme(III), anhydre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Pour dépôt sous vide
102.00€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-46-1 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Pr |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00016287 |
Clé InChI | BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | praseodymium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Pr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041418.09 |
10 g | |||||||
11394118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041418.18 |
50 g |
416.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
13709-46-1 | |
197.90 | |
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Pr+3] |
F3Pr | |
MFCD00016287 | |
praseodymium(3+) trifluoride |
Spécification
Praseodymium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Vert | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016287 | |
Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Pr+3] | |
197.90 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
1395°C | |
13709-46-1 | |
Pièces | |
F3Pr | |
UN3288 | |
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K | |
praseodymium(3+) trifluoride | |
197.9 | |
Odorless | |
6.2 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-254-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante