Learn More
Fluorure de praséodyme(III), anhydre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11384118
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour dépôt sous vide
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-46-1
Formule moléculaire F3Pr
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00016287
Clé InChI BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) fluoride
Point de fusion 1395°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Vert
Forme physique Pièces
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Poids de la formule 197.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.2 g/mL