Learn More
Chlorure de praséodyme(III), ultra sec, 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
49.83€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10361-79-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011176 |
Synonyme | acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15439105
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37815.03 |
1 g | |||||||
15449105
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37815.06 |
5 g |
143.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15459105
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37815.14 |
25 g |
350.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10361-79-2 | |
MFCD00011176 | |
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g |
Spécification
1700°C | |
786°C | |
10361-79-2 | |
(REO) | |
MFCD00011176 | |
247.27 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Praseodymium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Poudre | |
PrCl3 | |
acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g | |
99.95% | |
Ampoule | |
4.02 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'rtecsNumber' : TU0175000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
RUO – Research Use Only