Learn More
Chlorure de praséodyme(III), ultra sec, 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439105
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-79-2
Numéro MDL MFCD00011176
Synonyme acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Spécification
Point d’ébullition 1700°C
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) chloride
Point de fusion 786°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire PrCl3
Poids de la formule 247.27
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.02 g/mL