Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes à essai en acier Poxygrid
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
48.70€ - 69.95€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Gamme de température (métrique) | -223°C à +121°C |
Code produit | Marque | Array | Couleur | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Couleur | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15570012
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18753-0003 |
9 x 12 | Orange | 20.5 x 16.4 x 6.4 cm (8.06 x 6.44 x 2.50 po) | Tubes de 10–13 mm | N/A | |||
15174004
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18754-0000 |
4 x 10 | Vert | 20,3 x 9,2 x 6,4cm | Tubes de 13 à 16 mm | N/A | |||
15580012
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18754-0001 |
4 x 10 | Bleu | 20.3 x 9.2 x 6.4 cm (8 x 3.62 x 2.50 po) | Tubes de 13 à 16 mm |
62.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15510022
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18755-0002 |
4 x 12 | Jaune | 24.2 x 9.2 x 6.4 cm (9.5 x 3.62 x 2.50 po) | Tubes de 13 à 16 mm | N/A | |||
15540022
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18757-0002 |
6 x 12 | Jaune | 24.2 x 13 x 6.4 cm (9.5 x 5.12 x 2.50 po) | Tubes de 13 à 16 mm | N/A | |||
15520032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18762-0003 |
4 x 10 | Orange | 24.3 x 11 x 8.3 cm (9.56 x 4.25 x 3.25 po) | Tubes de 16–20 mm | N/A | |||
15530032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18764-0000 |
8 x 10 | Vert | 24.3 x 20.3 x 8.3 cm (9.56 x 8 x 3.25 po) | Tubes de 16–20 mm | N/A | |||
15550032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18767-0000 |
4 x 10 | Vert | 26.3 x 11.6 x 8.3 cm (10.38 x 4.56 x 3.25 po) | Tubes de 20–25 mm |
66.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15570032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0000 |
4 x 10 | Vert | 29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 po) | Tubes de 20–25 mm |
69.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15590032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0002 |
4 x 10 | Jaune | 29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 po) | Tubes de 20–25 mm | N/A | |||
15500042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0003 |
4 x 10 | Orange | 29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 po) | Tubes de 20–25 mm | N/A | |||
15510042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0000 |
8 x 10 | Vert | 29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 po) | Tubes de 20–25 mm | N/A | |||
15530042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0002 |
8 x 10 | Jaune | 29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 po) | Tubes de 20–25 mm | N/A | |||
15540042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0003 |
8 x 10 | Orange | 29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 po) | Tubes de 20–25 mm |
55.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
- Les racks en fil d’acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion sont recouverts d’époxy thermodurci
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Supporte des températures comprises entre −223°C (−369°F) et 121°C (250°F)
- Tous les racks sont dotés de trous carrés, de trois plateaux, d’un fond grillagé fendu et de bords renforcés
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
-223°C à +121°C |