Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes à essai en acier Poxygrid
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18773-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Racks pour tubes à essai en acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion de différentes couleurs pour une identification facile.
- Les racks en fil d’acier résistant aux produits chimiques et à la corrosion sont recouverts d’époxy thermodurci
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Supporte des températures comprises entre -223°C (-369°F) et 121°C (250°F)
- Tous les racks sont dotés de trous carrés, de trois plateaux, d’un fond grillagé fendu et de bords renforcés
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (20 à 25 mm) | |
80 | |
Non stérile | |
-223°C à +121°C | |
25 mm |
8 x 10 | |
Vert | |
Acier recouvert d’époxy | |
Rectangle | |
Tubes de 20–25 mm | |
29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 po) |