Learn More
Ansell Gants lourds Powerflex™ série 80-100
Offrent de superbes performances mécaniques avec un confort et une préhension assurés. Les gants lourds Ansell Edmont™ Powerflex™ série 80-100 sont conçus pour être utilisés dans une large gamme d’applications de manipulation et de transport.
67.25€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Coating Material | Latex gaufré |
Couleur | Gris, Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Finition externe | Partiellement texturé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11766673
|
Ansell
80100090 |
9 |
67.25€
12 paires |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726673
|
Ansell
80100100 |
10 |
67.25€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736673
|
Ansell
80100110 |
11 |
67.25€
12 paires |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746673
|
Ansell
80100070 |
7 |
67.25€
12 paires |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756673
|
Ansell
80100080 |
8 |
67.25€
12 paires |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Revêtement bleu en latex de caoutchouc naturel, avec doublure grise
- La finition froissée surélevée permet au gant d’offrir une excellente préhension dans des conditions sèches et humides
- La doublure tricotée automatique offre une surface intérieure parfaitement tendue pour une grande souplesse et une excellente adaptation
- Parfaits pour les assemblages finaux, le chargement / déchargement de pièces ou de boîtes, la saisie de blocs et de cylindres rugueux
Spécification
ANSI 4 | |
Gris, Bleu | |
Partiellement texturé | |
Mélange coton / polyester | |
Machines et équipements | |
80-100 |
Latex gaufré | |
ANSI A2 | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
Maille | |
10 |