Learn More
Ansell Gants lourds Powerflex™ série 80-100
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Les gants offrent des performances mécaniques globales pour une protection et une durabilité maximales
- La finition rugueuse surélevée avec revêtement en latex améliore la préhension dans des conditions aussi bien humides que sèches
- La doublure tricotée automatique offre une surface intérieure parfaitement tendue pour une grande souplesse et une excellente adaptation
- Conçus pour une utilisation dans une large gamme d’applications de manipulation et de transport
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Matériau de la manchette | Latex |
Coating Material | Latex gaufré |
Couleur | Gris, Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Finition externe | Partiellement texturé |
Hand | Spécifique |
Matériau | Mélange coton / polyester |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 11 |