Learn More
Honeywell™ Gants en butyle POWERCOAT™ 080-10
Les gants en butyle Honeywell™ POWERCOAT™ 080-10 offrent une protection contre les produits chimiques agressifs, les acétones, les MEK et les esters.
79.00€ - 81.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003 |
---|---|
Coating Material | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | 1 |
Type de produit | Gants |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15806675
|
Honeywell™
2008010-08 |
8 |
81.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15816675
|
Honeywell™
2008010-09 |
9 |
81.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15826675
|
Honeywell™
2008010-11 |
11 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Plus flexible que le latex naturel
- Offrez une bonne dextérité
- Reste souple de -30°C à +50°C
- Lisse à l’intérieur pour faciliter l’enfilage et le retrait
- Résistant à de nombreux solvants, acides et bases de moyenne concentration
- Résiste à l’ozone et à la chaleur
- Le bord roulé empêche les écoulements et renforce la résistance du gantelet aux déchirures
Spécification
Normes de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003 | |
Noir | |
Gants | |
35 cm |
Caoutchouc | |
1 | |
0,5 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants en butyle POWERCOAT™ 080-10