Learn More
Honeywell™ Gants en butyle POWERCOAT™ 080-10
Click to view available options
Dimensions:
8
9
11
Description
- Plus flexible que le latex naturel
- Offrez une bonne dextérité
- Reste souple de -30°C à +50°C
- Lisse à l’intérieur pour faciliter l’enfilage et le retrait
- Résistant à de nombreux solvants, acides et bases de moyenne concentration
- Résiste à l’ozone et à la chaleur
- Le bord roulé empêche les écoulements et renforce la résistance du gantelet aux déchirures
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003 |
Coating Material | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | 1 |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 11 |
Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
Longueur (métrique) | 35 cm |