Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable PowderDispo
Conçu pour échantillonner des coupes transversales de substances en poudre ou légèrement cohésives. L’échantillonneur jetable Buerkle™ PowderDispo peut prélever des échantillons dans des sacs ou contenants similaires grâce à sa lance. Disponible en version stérile / non stérile.
168.00€ - 209.50€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Diamètre (métrique) | 21 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15531741
|
Buerkle™
5393-5510 |
300 mm | 60 ml | Non stérile |
172.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15541741
|
Buerkle™
5393-5511 |
300 mm | 60 ml | Stérile |
182.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10517045
|
Buerkle™
5393-5522 |
500 mm | 100 mL | Non stérile |
168.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10035524
|
Buerkle™
5393-5521 |
500 mm | 100 mL | Stérile |
209.50€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Échantillonneur jetable idéal pour les échantillons de section transversale de substances poudreuses ou légèrement cohésives
- Les échantillons complets de toutes couches peuvent être prélevés dans des sacs ou des récipients plus petits avec la lance
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
21 mm |
HDPE | |
Oui |