Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable PowderDispo
Conçu pour échantillonner des coupes transversales de substances en poudre ou légèrement cohésives. L’échantillonneur jetable Buerkle™ PowderDispo peut prélever des échantillons dans des sacs ou contenants similaires grâce à sa lance. Disponible en version stérile / non stérile.
Marque: Buerkle™ 5393-5511
154.86 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échantillonneur jetable idéal pour les échantillons de section transversale de substances poudreuses ou légèrement cohésives
- Les échantillons complets de toutes couches peuvent être prélevés dans des sacs ou des récipients plus petits avec la lance
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
60 ml | |
Stérile | |
300 mm |
HDPE | |
2,03 oz. | |
Oui | |
21 mm |