Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Pour-Boat
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée Pour-Boat Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène à surfaces lisses.
62.60€ - 142.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Couleur | Blanc |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Nacelle |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15798177
|
Fisherbrand™
HS1419AF |
43 x 58 x 13 mm |
62.60€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15718187
|
Fisherbrand™
HS1419CF |
108 x 83 x 26 mm |
142.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15708187
|
Fisherbrand™
HS1419BF |
83 x 132 x 26 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
- Les boîtes à fond plat sont fabriquées en PS de 12 mil d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
- Idéal pour la pesée de produits solides.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- 1 couleur 3 tailles.
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Conforme FDA / qualité alimentaire.
- 500/boîte
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Nacelle | |
Nacelle de pesée | |
500 Pk. | |
-10°C à +70°C |
Plat | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
14°F to 158°F | |
12 mil |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Pour-Boat