Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Pour-Boat
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée Pour-Boat Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène à surfaces lisses.
Marque: Fisherbrand™ HS1419CF
111.57 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21756" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
- Les boîtes à fond plat sont fabriquées en PS de 12 mil d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
- Idéal pour la pesée de produits solides.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- 1 couleur 3 tailles.
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Conforme FDA / qualité alimentaire.
- 500/boîte
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Nacelle | |
Nacelle de pesée | |
500 Pk. | |
-10°C à +70°C | |
108 x 83 x 26 mm | |
108 mm | |
83 mm | |
1 in |
Plat | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
14°F to 158°F | |
12 mil | |
4.3 in. | |
3.3 in. | |
26 mm |