missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POU3F4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | POU3F4 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843655
|
Proteintech
25114-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16833655
|
Proteintech
25114-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
POU3F4 (brain-specific homeobox/POU domain protein 4, brain-4, Brn-4, transcription factor 4) is a transcription factor with a POU domain.Spécification
POU3F4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P49335, P62515 | |
18994, 5456 | |
POU3F4 Fusion Protein Ag18925 | |
Primary | |
-20°C | |
POU3F4 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BRAIN 4, Brn 4, BRN4, DFN3, DFNX2, Oct 9, Octamer binding protein 9, OTF 9, OTF9, POU class 3 homeobox 4, POU3F4 | |
Pou3f4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |