Learn More
Trioxalatoferrate de potassium(III) trihydraté, Thermo Scientific Chemicals
36.60€ - 775.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5936-11-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3FeK3O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 440.22 |
Numéro MDL | MFCD00150450 |
Clé InChI | YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Potassium iron(III) oxalate |
CID PubChem | 131675837 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15481177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.06 |
5 g |
36.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15491177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.14 |
25 g |
88.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15401187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.22 |
100 g |
276.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15411187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031124.36 |
500 g |
775.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5936-11-8 | |
440.22 | |
YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K | |
131675837 |
C6H3FeK3O12 | |
MFCD00150450 | |
Potassium iron(III) oxalate |
Spécification
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate | |
Vert | |
C6H3FeK3O12 | |
UN3288 | |
Slightly soluble in water. | |
C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe] | |
440.22 | |
491.26 (437.21 Anhydrous) | |
2.133 g/mL |
5936-11-8 | |
Cristalline | |
MFCD00150450 | |
Potassium iron(III) oxalate | |
YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K | |
tripotassium, 2-hydroxy-2-oxoacétate, fer, oxalate, acide oxalique | |
131675837 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-954-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only